Documentos
NIST1662A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1662a, nominal 1000 umol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of cylinder
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
mixture
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)