Documentos Principais
NIST1411
Soft borosilicate glass
NIST® SRM® 1411
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of set (10)
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Boron trioxide (B2O3), Sodium oxide (Na2O), Aluminium dioxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Strontium oxide (SrO), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)