M4625
D-(+)-Manose
Sinônimo(s):
D-Manopiranose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (GC)
pf
133-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?