M1845000
Metrifonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Trichlorfon, (2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trichlorfon, metrifonate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
chave InChI
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)