M0605000
Metformin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Metformin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference standard
família API
metformin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
223-226 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
chave InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)