M0120010
Malathion impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Malaoxon, Diethyl 2-[(dimethoxyphosphoryl)sulfanyl]succinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
malathion
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
WSORODGWGUUOBO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente