Key Documents
L1275
Sigma-Aldrich
Leuco Patent Blue Violet
~98%
About This Item
Fórmula linear:
C27H32N2O6S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
590.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98%
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H34N2O6S2.Na.H/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;;/h9-19,27H,5-8H2,1-4H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;
chave InChI
OBZCRBOHRQBSLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful in enzyme-linked spectrophotometric determinations of hydrogen peroxide.
Outras notas
Reduced form of Patent Blue Violet
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Clapp, P.A., and Evans, D.F.
Analytica Chimica Acta, 243, 217-217 (1991)