Documentos Principais
IRMM620
Iron-57Fe solution
IRMM®, certified reference material, 0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 57Fe
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
aplicação(ões)
general analytical
Formato
single component solution
Descrição geral
isotope abundance ratio
Nota de análise
For more information please see:
IRMM620
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)