Documentos Principais
ERMBF438E
Maize GMO Standard VCO-1981-5
ERM®, certified reference material, 10% VCO-1981-5
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF438E
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)