ERMBF425D
Soya 356043 GMO standard ERM-BF425
ERM®, certified reference material, level 3
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
composição
Soya 356043, 10%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
ERMBF425D
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)