Documentos Principais
ERMBD272
Acrylamide in crispbread
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
BAM
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information and to access certificate and report please visit the BAM webpage
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutant: Acrylamide
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Deoxynivalenol
Sigma-Aldrich
D0156
Deoxynivalenol