Documentos Principais
DEN2004
Density Standard (20 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 0.8383 g/mL at 20 °C
Selecione um tamanho
60 ML
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
60 ML
R$ 1.020,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.020,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D1480
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
densidade
0.8383 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Density Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Aplicação
This density CRM is for the calibration of instruments used to measure the density of materials that are fluids at the desired test temperature of 20°C.
Características e benefícios
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
  • Certified density value following ASTM D1480
  • Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
  • Marked holographically to ensure authenticity
  • Compliant to ASTM and IP test method protocols
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Água UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT
Água
Água H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
12156
Água