Documentos Principais
CRM42231
Supelco
Pentachlorophenol
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
pkg of 50MG
técnica(s)
LC/MS: suitable
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Bendiocarb
    Benzoylprop-ethyl
    Carbofuran
    Demeton-S-methyl-sulfon
    Diethofencarb
    Disulfoton-sulfone
    Ethiofencarb
    Fenoxycarb
    Fenthion-sulfone
    Fenthionsulfoxide
    Flonicamid
    Furathiocarb
    Methiocarb
    Omethoate
    Pencycuron
    Promecarb
    Propoxur
    Carbaryl
    Spiromesifen
    Sulfentrazone
    Tebufenozide
    Tepraloxydim
    Thiabendazole
    Thiacloprid
    Thiametoxam
    Thiodicarb
    Thiofanox
    Thiofanox-sulfoxide
    Tralkoxydim
    Trifloxystrobin
    Zoxamide
    Ver tudo (31)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)