Documentos Principais
CRM11288L
Supelco
Listeria innocua NCTC 11288 Lenticule® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
disc (hydrosoluble)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
LENTICULE® discs are manufactured by Sigma-Aldrich under licence from Public Health England.
Outras notas
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Informações legais
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Explore os materiais de referência microbiológicos certificados: VITROIDS™, discos LENTICULE® da Supelco®. Ideal para testes de alimentos, bebidas e cannabis. Faça seu pedido hoje.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.