Documentos
CRM014
Supelco
Trace Metals - Baghouse Dust
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM014-050
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.48
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
    Cadmium
    Chromium
    Lead
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4