Documentos Principais
CCW5078
Millipore
SGQ + Broth in flasks
Liquid medium in Bottle for low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
SGQB
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
embalagem
box of 10 bottles
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
450 mL filling volume
capacidade do frasco
500 mL
capacidade
2 mL
cor
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descrição geral
The SGQ + Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, especially Dekkera spp.
Aplicação
SGQ + Broth in flasks are used to detect low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
Componentes
  • 1 box with 10 bottles of 500 mL
  • Injectable cap: Plastic screw inner cap
Outras notas
  • Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)