CCW4693
YSG Medium in flasks
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
YSGM, Yeast Starch Glucose Agar, Yeast-Starch-Glucose medium
forma
solid
prazo de validade
18 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
embalagem
box of 10 bottles
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
200 mL filling volume
volume do frasco
250 mL
cor
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Alicyclobacillus spp.
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 1 box with 10 bottles (250 mL)
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)