Documentos Principais
CCW4692
Millipore
Malt Extract Acid Agar in flasks
For detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
MEA pH 4.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
solid
prazo de validade
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
embalagem
box of 10 bottles
condição de armazenamento
(Tightly closed)
capacidade do frasco
250 mL
filling volume
200 mL
cor
yellow
pH
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Malt Extract Agar supports the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity. Re-adjust the pH to 3.5 for more selection against the bacterial growth desired.
Aplicação
Malt Extract Acid Agar is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
Componentes
  • 1 box with 10 bottles of 250 mL
  • Injectable cap: Plastic screw inner cap
Outras notas
Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)