Documentos Principais
C5548
Sigma-Aldrich
Clobetasone butyrate
≥98% purity, powder
Sinônimo(s):
21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 628,00
R$ 628,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 628,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32ClFO5
Número CAS:
Peso molecular:
478.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 628,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Clobetasone butyrate, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white to faint yellow cast
pf
90-100 °C
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
ε (coeficiente de extinção)
13.4 at 243 nm in chloroform
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
Descrição geral
Clobetasone butyrate is a corticosteroid.[1]
Aplicação
Clobetasone butyrate has been used as an internal standard for the quantitative assay of clobetasol propionate.[2]
Clobetasone butyrate has been used to analyze its bio-concentration factor (BCF) in Cyprinus carpio.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clobetasone butyrate is a potent topical corticosteroid and is primarily used to treat atopic dermatitis (AD).[4] Low dosage of this drug is used to treat dry eye in Sjogrens syndrome.[5]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Safety and efficacy of 0.1% clobetasone butyrate eyedrops in the treatment of dry eye in Sjogren syndrome
Aragona P, et al.
European Journal of Ophthalmology, 23(3) (2013)
Uptake and biological effects of synthetic glucocorticoids in common carp (Cyprinus carpio)
Nakayama K, et al.
Marine Pollution Bulletin, 85(2), 370-375 (2014)
Fluticasone propionate 0.05% cream once daily versus clobetasone butyrate 0.05% cream twice daily in children with atopic dermatitis
Wolkerstorfer A, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 39(2), 226-231 (1998)
Community Pharmacy - E-Book: Symptoms Diagnosis and Treatment (2011)
Liquid chromatography--tandem mass spectrometric assay for clobetasol propionate in human serum from patients with atopic dermatitis
Sparidans RW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 878(23), 2150-2154 (2010)