C3230000
Cyclohexa-1,4-dienylglycine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine, (R)-α-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefradine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente