C2857
Sulfato de cobre(II)
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Sulfato cúprico, Ácido sulfúrico, sal de cobre(II) (1:1) pentaidratado
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
forma
crystals
pf
110 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?