Documentos Principais
C203
Supelco
2-Chloro-2-deoxy-D-glucose
analytical standard
Sinônimo(s):
2-CIDG
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.336,00
R$ 3.336,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.336,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11ClO5
Número CAS:
Peso molecular:
198.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.336,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
solid
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
condição de armazenamento
desiccated
técnica(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
PET imaging: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
139-145  °C
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
chave InChI
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Atenção
Hygroscopic. Air-sensitive.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
D-(+)-Glicose ACS reagent
Sigma-Aldrich
G5767
D-(+)-Glicose
Dextrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1000
Dextrose