BP653
Famotidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
BP
família API
famotidine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
BP
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
162-165 °C
solubilidade
water: insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
chave InChI
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH2(3274)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente