BP563
Vigabatrin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Vigabatrin, (R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vigabatrin
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
chave InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABAT(18)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente