Documentos Principais
BP428
Dantron
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
240.21
Beilstein:
2054727
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
dantron
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
BP
pf
191-193 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
chave InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... RXRA(6256)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Dantron BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Embalagem
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)