Documentos
BP370
Atenolol impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Atenolol, (±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atenolol
forma
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
chave InChI
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Atenolol impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-tenidone Tablets
  • Atenolol Oral Solution
  • Atenolol Injection
  • Atenolol Tablets
  • Embalagem
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
    Já possui este produto?
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Artigos
    Consulte ou baixe nossos gráficos de deslocamentos por RMN para os solventes deuterados mais comuns. As tabelas de RMN de prótons e RMN de carbono auxiliam os químicos na separação de sinais de impurezas que podem se originar a partir de solventes residuais ou de um aparelho de reação.