Documentos Principais
BP141
Ergotamine tartrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ergotamine D-tartrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H35N5O5 · 0.5C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
656.70
Beilstein:
6173437
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
BP
pf
~195 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1C[C@@H](C=C2C1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)C7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C=C%10C9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)C%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O
InChI
1S/2C33H35N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
chave InChI
CJMJLDQKTOJACI-BGQAIRJTSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Embalagem
Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)