BP1165
Palmatine chloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Berbinium, Dibenzo[a,g]quinolizinium,5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxychloride, Fibrauretin chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
palmatine
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC2=C(C=C1OC)CC[N+]3=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C4C=C32.[Cl-]
InChI
1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente