BP094
Crotamiton
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
predominantly trans
família API
crotamiton
Formulário
oil
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
chave InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)