BP035
1-Phenyl-3-pyrrolidinopropan-1-one hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
procyclidine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N2(CCCC2)CCC(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14;/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2;1H
chave InChI
AACQWMDCFMYTSE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)