Documentos Principais
593427
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylpyridine
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 436,00
R$ 436,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 436,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 436,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
183-187 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
chave InChI
SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Bromobenzene ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16350
Bromobenzene
Emma Kirkman-Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(39), 13693-13703 (2020-10-01)
A family of pyrazine-bridged, linear chain complexes of Cu(ii) of the formula [CuL2(H2O)2(pz)](ClO4)2 [pz = pyrazine; L = n-methyl-2(1H)-pyridone, n = 3 (1), 5 (2), and 6 (3)] has been prepared. Single-crystal X-ray diffraction shows six-coordinate, pyrazine-bridged chains with trans-pairs