Documentos Principais
BCR529
Industrial sandy soil (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR529
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)