Documentos Principais
BCR167
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
descrição
parameter of the calibration line 9.475 0.018
Formulário
particles
fabricante/nome comercial
JRC
tamanho de partícula
9.6 μm
aplicação(ões)
general analytical
Formato
neat
Descrição geral
Nominal 9.6 μm latex (1.4 % solids)
Embalagem
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Nota de análise
For more information please see:
BCR167
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)