Documentos Principais
BCR156R
Dibenz[c,h]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H13N
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
209259
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4nc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-18-14(5-1)9-11-16-13-17-12-10-15-6-2-4-8-19(15)21(17)22-20(16)18/h1-13H
chave InChI
BTVBCAKHMZHLFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR156R
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Myriam Coulet et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 59, 281-291 (2019-05-06)
Nitrogen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (PANHs or azaarenes) are compounds structurally similar to PAHs (carbon substituted by a nitrogen) reported to occur at low levels in food. Although limited, literature may suggest possible higher toxicity than for PAHs. Using a battery
A H Conney et al.
Advances in experimental medicine and biology, 500, 697-707 (2002-01-05)
Chinese hamster V79 cells were exposed to a high or low concentration of the highly carcinogenic (R,S,S,R) or the less active (S,R,R,S) bay- or fjord-region diol epoxides of benzo[a]pyrene, benzo[c]phenanthrene or dibenz[c,h]acridine. Independent 8-azaguanine-resistant clones were isolated, and base substitutions