Documentos Principais
BCR121
Wholemeal flour (vitamins)
BCR®, certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR121
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Thiamine (Vitamin B1), Vitamin B6 (total pyridoxine), Folate (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)