Merck
Pular para
41009
Polyethylene glycol solution
12% PEG 8000 – Tris pH 8; 100 mM
Sinônimo(s):
Crystallization solution 34/Kit-No 02528, Polyethylene glycol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
100 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.930,00
Sobre este item
UNSPSC Code:
51171641
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.28
R$ 1.930,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
PEG 8000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Polymorphism of microcrystalline urate oxidase from Aspergillus flavus.: This study explores the polymorphic behaviors of urate oxidase crystals under various chemical environments, highlighting modifications in crystal morphology and stability in the presence of additives like polyethylene glycol (PEG) and pH buffers (Collings et al., 2010).
  • Crystallization and preliminary X-ray analysis of a recombinant Fab fragment in complex with 17beta-oestradiol.: Details the crystallization process of a Fab fragment bound with 17beta-oestradiol, utilizing a crystallization medium enriched with PEG 8000 and Tris buffer, analyzing its impact on crystal quality and data collection (Lamminmaki and Kankare, 2000).
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
11130
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.02 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
pH
8.0±0.2 ( in neat)
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)