Documentos Principais
BCR098
Zircaloy-4 (trace element impurities)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
Zirconium-tin alloy
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR098
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)