BCR095
Dibenz[a,j]anthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)14-21(17)19/h1-14H
chave InChI
KLIHYVJAYWCEDM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR095
Informações legais
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)