Documentos
ARK2219
SAFC
PEP TCHA
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid tri(cyclohexylammonium) salt, PEP-3CHA, Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylamine) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5O6P · 3C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
465.56
Beilstein:
3752336
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
chave InChI
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)