A7455
Ammonium nitrate
BioXtra, ≥99.5%
Sinônimo(s):
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01%
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?