A5144
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate
≥95% purity (perchloric acid titration), for fluorescence, powder
Sinônimo(s):
1,8-ANS magnesium salt, ANSA magnesium salt, Magnesium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate hydrate, N-Phenyl peri acid magnesium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate, for fluorescence, ≥95% (TLC)
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
cor
faint green to green
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.