Documentos Principais
A-2050-040
TOC-Calibration Kit
50 mg TOC
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.394,00
R$ 3.394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.394,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
R$ 3.394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fabricante/nome comercial
Altus
técnica(s)
TOC: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrição geral
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Aplicação
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)