Documentos Principais
99115
Sigma-Aldrich
Outlet valve No 70691
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Descrição geral
Control valves for cylinders in stainless steel, for corrosive gases, angled, with nut at inlet and unscrewable hose outlet.
Inlet: G5/8″ ; Hose oulet: G1/4″ (M)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)