Documentos Principais
96446
Supelco
N,N′-(Propane-13C3)-1,2-diyldibenzamide-1-15N
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C14H1815NNO2
Peso molecular:
286.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99.0%
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH2][15NH]C(C1=CC=CC=C1)=O)NC(C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-13(19-17(21)15-10-6-3-7-11-15)12-18-16(20)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/i1+1,12+1,13+1,18+1
chave InChI
YHRGPZZLWDLNKT-WHOHSOHCSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)