96175
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Butylhydroxyanisolum, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
solid
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?