Documentos Principais
94355
Supelco
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D3H20NO5
Número CAS:
Peso molecular:
264.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99.0 atom % D
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
chave InChI
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)