94131
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, for GPC, 4,000
Sinônimo(s):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
580 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~3960
Mp ~4250
Mw ~4200
Mw/Mn ~1.06
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
1.200 g/cm3
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
chave InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?