939013
Copper(I) iodide ChemBeads
Sinônimo(s):
Cuprous iodide
About This Item
descrição
Inorganic Salt
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
loading of base, 14-16 wt. %
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.
For general uses, product is also available in powdered form 205540
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)