93303
Tris(2-aminoethyl)amine
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
p.e.
114 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
chave InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)