Documentos
92775
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl (trimethylsilyl)acetylenecarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
214.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
pb
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
~25 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Outras notas
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
K.P.C. Vollhardt
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 525-525 (1984)
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 421-421 (1985)